Tisk…
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL573353-1GEA 3270 CZK
SIAL573353-1G
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
MDL Number: MFCD00126370
CAS číslo: 19947-39-8