3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL573353-1GEA
3270
CZK
SIAL573353-1G
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,64 g/mol |
MDL Number:
MFCD00126370 CAS číslo: 19947-39-8 |