Tisk…
3-(2,5-Dimethoxybenzoyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL568244-5GEA 0 CZK
SIAL568244-5G
3-(2,5-Dimethoxybenzoyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(2,5-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₅
MDL Number: MFCD00089268
CAS číslo: 1084-74-8