Tisk…
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B22176.06EA 1900 CZK
B22176.06 B22176.22 B22176.14
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090356
CAS číslo: 5678-48-8