Tisk…
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA573396-1GEA 0 CZK
SAFA573396-1G
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
MDL Number: MFCD00187210
CAS číslo: 35005-61-9
EINECS: 252-316-5