3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L19800.03EA
2900
CZK
L19800.03
L19800.MD
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,22 g/mol Bod tání: 208 °C (rozkl.) |
MDL Number:
MFCD00462569 CAS číslo: 68208-19-5 EINECS: 000-000-0 |