Tisk…
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide ≥97%
Nebezpečí
H31615.03EA 2500 CZK
H31615.03
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide ≥97%
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Vzorec: C₉H₁₁NOS
MW: 181,27 g/mol
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09414738
CAS číslo: 35582-11-7