Tisk…
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid ≥99%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
L07042.03EA 1260 CZK
L07042.03 L07042.06
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid ≥99%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁FO₄
Bod tání: 169…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020538
CAS číslo: 347-63-7
EINECS: 206-474-7