Tisk…
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19799.MDEA 1490 CZK
L19799.MD L19799.03
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Bod tání: 214 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD00181811
CAS číslo: 325-89-3