Tisk…
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL573418-1GEA 0 CZK
SIAL573418-1G
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
MDL Number: MFCD00181811
CAS číslo: 325-89-3