Tisk…
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13885.22EA 4910 CZK
A13885.22 A13885.14 A13885.36
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine 98%
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂O₂
MW: 268,31 g/mol
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002244
CAS číslo: 94-93-9
EINECS: 202-376-3