Tisk…
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA236071-10GEA 0 CZK
SAFA236071-10G
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00002244
CAS číslo: 94-93-9
EINECS: 202-376-3