Tisk…
Potassium vinyltrifluoroborate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17970.03EA 1410 CZK
L17970.03 L17970.06
Potassium vinyltrifluoroborate ≥97%
Potassium vinyltrifluoroborate
Vzorec: C₂H₃BF₃K
MW: 133,95 g/mol
Bod tání: 230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093335
CAS číslo: 13682-77-4
EINECS: 000-000-0