Tisk…
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA446130-25MLEA 0 CZK
SAFA446130-25ML
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate, Sigma-Aldrich®
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Vzorec: C₁₆H₃₈O₅Si₄
MDL Number: MFCD00053871
CAS číslo: 17096-07-0
EINECS: 241-165-0