Tisk…
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizovaný
Varování
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAM1324-100MLEA 7720 CZK
TCIAM1324-100ML TCIAM1324-25ML
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizovaný
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Vzorec: C₁₆H₃₈O₅Si₄
MW: 422,82 g/mol
Bod vzplanutí: 200°C
MDL Number: MFCD00053871
CAS číslo: 17096-07-0
EINECS: 241-165-0
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/45/28975245.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %