Tisk…
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL518786-1GEA 0 CZK
SIAL518786-1G SIAL518786-5G
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₉BO₄
MW: 250,099 g/mol
MDL Number: MFCD02093723
CAS číslo: 269410-22-2