Tisk…
3,5-Diformylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL567485-1GEA 0 CZK
SIAL567485-1G
3,5-Diformylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Diformylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₄
MDL Number: MFCD03701570
CAS číslo: 480424-62-2