Tisk…
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL523666-5GEA 0 CZK
SIAL523666-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₅BO₂Si
MDL Number: MFCD03093884
CAS číslo: 177171-16-3