Tisk…
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
TCIAT2663-5GEA 5850 CZK
TCIAT2663-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₅BO₂Si
MDL Number: MFCD03093884
CAS číslo: 177171-16-3
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/63/28996363.jpg