Tisk…
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA523674-5GEA 0 CZK
SAFA523674-5G SAFA523674-1G
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₅BO₂Si
MDL Number: MFCD00093348
CAS číslo: 17865-11-1