Tisk…
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
TCIAT2664-1GEA 3060 CZK
TCIAT2664-1G TCIAT2664-5G
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₅BO₂Si
MDL Number: MFCD00093348
CAS číslo: 17865-11-1