Tisk…
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
L17968.03EA 2300 CZK
L17968.03
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₅BF₃KO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093979
CAS číslo: 192863-39-1