Tisk…
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
L17969.03EA 1530 CZK
L17969.03 L17969.06
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₅BF₃KO
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093980
CAS číslo: 374564-36-0