Tisk…
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H53054.06EA 4810 CZK
H53054.06 H53054.03
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₆BF₃KNO
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115758
CAS číslo: 850623-63-1