Tisk…
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H51150.03EA 1150 CZK
H51150.03 H51150.06
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 97%
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₃H₁₀BF₃KNO
Bod tání: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977719
CAS číslo: 912350-01-7