Tisk…
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H51882.03EA 1790 CZK
H51882.03
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₉H₉BF₃KO₂
MW: 256,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800743
CAS číslo: 1439402-07-9