Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H52588.06EA
13150
CZK
H52588.06
H52588.03
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₈H₇BF₃KO₂ MW: 242,05 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115741 CAS číslo: 705254-34-8 |