Tisk…
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H51888.03EA 1370 CZK
H51888.03 H51888.06
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₅BF₃KO₂
MW: 228,02
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115737
CAS číslo: 850623-38-0