Tisk…
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Varování
H52587.06EA 17090 CZK
H52587.06
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KS
MW: 230,10
Bod tání: 274…276 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115773
CAS číslo: 850623-77-7