Tisk…
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium (4-(ethylthio)phenyl)trifluoroborate
H52677.03EA 2480 CZK
H52677.03
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₈H₉BF₃KS
MW: 244,12 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115771
CAS číslo: 850623-75-5