Tisk…
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL701165-5GEA 3230 CZK
SIAL701165-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,0400 g/mol
MDL Number: MFCD01123027
CAS číslo: 52805-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III