Tisk…
2-Bromo-5-methoxybenzamide ≥98%
Varování
H31250.14EA 9180 CZK
H31250.14 H31250.06
2-Bromo-5-methoxybenzamide ≥98%
2-Bromo-5-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,66 g/mol
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00208336
CAS číslo: 99848-43-8