Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31778.03EA 3240 CZK
H31778.03 H31778.06
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO
Bod tání: 35…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458074
CAS číslo: 914635-52-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III