4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H52336.MDEA
2890
CZK
H52336.MD
H52336.03
4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Vzorec:
C₇H₅BrFNO Bod tání: 151…153 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094432 CAS číslo: 292621-45-5 |