Tisk…
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
Varování
H33545.06EA 4980 CZK
H33545.06 H33545.03
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃O₂
MW: 349,93
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201036
CAS číslo: 1373920-68-3