5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B24880.06EA
3880
CZK
B24880.06
B24880.14
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃BrIN MW: 307,92 g/mol Bod tání: 120…122 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672950 CAS číslo: 121554-10-7 EINECS: 601-788-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |