Tisk…
Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50945.03EA 10570 CZK
H50945.03 H50945.MD
Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Ethyl-3-formylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064275
CAS číslo: 33745-47-0