Tisk…
Methyl-3-formylbenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL47749-5G-FEA 0 CZK
SIAL47749-5G-F SIAL47749-1G-F
Methyl-3-formylbenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164,1600 g/mol
MDL Number: MFCD00189379
CAS číslo: 52178-50-4