Tisk…
Methyl-4-formylbenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL244740-5GEA 0 CZK
SIAL244740-5G SIAL244740-25G
Methyl-4-formylbenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
MDL Number: MFCD00006950
CAS číslo: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5