4-(Diethylamino)salicylaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L11659.06EA
718
CZK
L11659.06
L11659.14
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 99%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193,25 Bod tání: 60…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003326 CAS číslo: 17754-90-4 EINECS: 241-745-3 |