Tisk…
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L13462.06EA 2600 CZK
L13462.06
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 95%
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂Si
Bod varu: 142 °C (25 mmHg)
Hustota: 1,013
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040721
CAS číslo: 1078-31-5
EINECS: 214-081-7