Tisk…
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H35195.03EA 1090 CZK
H35195.03
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₇H₅F₅OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788517
CAS číslo: 401892-80-6