Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31977.03EA 5600 CZK
H31977.03 H31977.MD
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
Bod tání: lorem ipsum
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519364
CAS číslo: 1092461-25-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III