Chcete se opět přihlásit?
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H26239.03EA 4140 CZK InStock
H26239.03 H26239.06
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660309
CAS číslo: 886503-29-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Objednat
OBJEDNÁVKA
Související informace
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství