Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
B23362.06EA 7010 CZK
B23362.06 B23362.03
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
Bod tání: 39…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631557
CAS číslo: 129604-26-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III