Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26867.06EA 6560 CZK
H26867.06 H26867.03
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₃
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660297
CAS číslo: 886502-90-5