Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H26276.03EA 1690 CZK
H26276.03 H26276.09
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115942
CAS číslo: 886499-40-7
EINECS: None