Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26500.03EA 1530 CZK
H26500.03 H26500.06
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116041
CAS číslo: 453565-90-7