Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26397.06EA 7250 CZK
H26397.06 H26397.03
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid ≥97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115864
CAS číslo: 886497-22-9
EINECS: None