Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%, JRD
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H32451.03EA 2860 CZK
H32451.03 H32451.06
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%, JRD
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₃
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519354
CAS číslo: 959749-82-7