Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33403.03EA 3680 CZK
H33403.03 H33403.06
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393801
CAS číslo: 1261605-70-2